missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse YM1/Chitinase 3-like 3 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021350
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 15 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30021350

Marke: R&D Systems™ DY2446

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse YM1/Chitinase 3-like 3 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse YM1/Chitinase 3-like 3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse YM1/Chitinase 3-like 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 1 Kit (für 15 Platten)
Spezies Mouse
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 78.10 to 5000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 12655
Synonym AI505981, Chi3l3, Chitinase 3 like 3, Chitinase 3-like 3, ECF-L, Ym1
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt