Learn More
R&D Systems™ Mouse CLEC3B/Tetranectin (NP_035736) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18756808
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
10 μg
Pakningsstørrelse:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
18756808 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18756808 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 €
    309.75 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.25 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Mouse CLEC3B/Tetranectin (NP_035736) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CLEC3B/Tetranectin, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The CLEC3B/Tetranectin insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen mCLEC3B/Tetranectin
Zugriffsnummer NP_035736
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 7123
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -80°C
Spezies Mouse
Menge 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.