Learn More
R&D Systems™ Mouse CNTF (NP_740756.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18701367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18701367 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18701367 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14 €
    309.75 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 37.39 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen CNTF
Zugriffsnummer NP_740756.1
Gen-ID (Entrez) 1270
Gen-Alias ciliary neurotrophic factor, HCNTF
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg