missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Coagulation Factor III/Tissue Factor PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18163621
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18163621 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18163621 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. FAB3178P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

Coagulation Factor III/Tissue Factor Polyclonal specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Coagulation Factor III/Tissue Factor
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat R-PE
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Gen-Zugriffsnummer P20352
Gen-Alias CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), F3, FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor
Gensymbole F3
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Coagulation Factor III/Tissue Factor Ala29-Glu251 Accession # P20352
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2152
Testspezifität Detects mouse Coagulation Factor III in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human Coagulation Factor III is observed.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.