Learn More
Proteintech™ ELISA-Kit für Maus-CXCL4/PF4
Artikelnummer. 17741499 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
96 Tests
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17741499
Marke: Proteintech™ KE1007196T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Das ELISA-Kit für Maus-CXCL4/PF4 dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen endogener Maus-CXCL4/PF4.
Dieses Kit enthält einen Festphasen-Sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Der für Maus-CXCL4/PF4 spezifische Antikörper wurde auf die Mikrowells vorbeschichtet.
  • Das Maus-XCL4/PF4-Protein in den Proben wird nach der Inkubation von dem beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Maus-XCL4/PF4 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Maus-XCL4/PF4-Protein zu erfassen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
Spezifikation
Assay-Bereich 31,25 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 12 pg/ml
Assay Sandwich-ELISA
Immunassay-Kit-Format 96-Well-Platte
Probentyp Plasma, Serum
Wirtsspezies Maus
Menge 1 Kit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse CXCL4/PF4 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine