Learn More
Invitrogen™ Mouse D-Dimer ELISA Kit
Artikelnummer. 18077414
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18077414 96 Tests 96 Stück
1 options
Artikelnummer. 18077414
Marke: Invitrogen™ EEL094
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den quantitativen Nachweis von Maus-D-Dimer
Fibrinogen is the main protein of blood coagulation system. It consists of two identical subunits that contain three polypeptide chains: alpha, beta and gamma. The process of blood coagulation results in the activation of fibrinogen into fibrin by thrombin and fibrin polymerization. Fibrin clot is then digested by plasmin, and fibrin degradation products of different molecular weights are released into the bloodstream.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer E9PV24
Assay-Bereich 78,13 bis 5000 ng
Assay-Empfindlichkeit: 46.88 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 14161
Gensymbol FGA
Interassay-VK <10%
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 50 μL
Lagerungsbedingungen Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation.
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 30 min