Learn More
R&D Systems™ Mouse Dopamine D2 R/DRD2 (NP_034207.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18741077
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18741077 10 μg 10 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18741077
Marke: R&D Systems™ RDC3500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Gen Dopamine D2R/DRD2
Zugriffsnummer NP_034207.2
Gen-ID (Entrez) 1813
Gen-Alias D(2) dopamine receptor, D2DR, D2R, Dopamine D2 receptor, Dopamine D2R, dopamine receptor D2, dopamine receptor D2 isoform, DRD2, seven transmembrane helix receptor
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Menge 10 μg