Beschreibung
Recombinant Murine EGF is a 6.0 kDa globular protein containing 53 amino acid residues, including 3 intramolecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P01132 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity, Control, ELISA Standard, Western Blot Control |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 13645 |
| Molekulargewicht | 6 kDa |
| Name | Mouse EGF |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |