missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse EpCAM/TROP-1 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 30279873
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30279873 25 μg 25 Mikrogramm
30279871 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279873

Marke: R&D Systems MAB11623SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

EpCAM/TROP1 Monoclonal antibody specifically detects EpCAM/TROP1 in Mouse samples. It is validated for Multiplex Immunofluorescence,Western Blot,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EpCAM/TROP1
Anwendungen Multiplex, Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1085639
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 4 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 20 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-Zugriffsnummer Q99JW5
Gen-Alias 17-1A, 323/A3, ACSTD1, antigen identified by monoclonal AUA1, CD326, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein), DIAR5, EGP, EGP-2, EGP314, EGP40, EpCAM, epithelial cell adhesion molecule, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, Epithelial glycoprotein 314, ESA, GA733-2, GA733-2EGP34, gp40, hEGP314, HNPCC8, KS 1/4 antigen, KS1/4, KSAHEA125, M1S2, M4S1, M4S1Ly74, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, MIC18MH99, MOC31, TACST-1, TACSTD1, TROP1, TROP1CD326, Tumor-associated calcium signal transducer 1CO-17A
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EPCAM, Accession # Q99JW5
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4072
Rekonstitution Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.