missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse F4/80 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Marke: R&D Systems FAB5580P-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
F4/80 Monoclonal specifically detects F4/80 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| F4/80 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and sodium azide | |
| ADGRE1, Adhesion G protein-coupled receptor E1, cell surface glycoprotein F4/80, DD7A5-7, EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1, EGF-like module receptor 1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EGF-TM7, EMR1 hormone receptor, F4/80, Gpf480, Ly71, lymphocyte antigen 71, Mouse EMR1, Rat EMR1, TM7LN3 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| 13733 | |
| Mouse | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 521204 | |
| Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells | |
| Q61549 | |
| EMR1 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse F4/80/EMR1, Gln28-Gly931, Accession No. Q61549 | |
| Primary | |
| Detects mouse F4/80/EMR1. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur