Learn More
Invitrogen™ Mouse FGF-7 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Mouse FGF-7 quantitates mouse FGF-7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse FGF-7.
Spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der embryonalen Entwicklung, Zellproliferation und Zelldifferenzierung. Erforderlich für die normale Verzweigungungsmorphogenese. Wachstumsfaktor, der auf Keratinozyten aktiv ist. Mögliche hauptsächlicher Parakrin-Effektor der normalen Epithelzellproliferation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Fgf7; Fgf-7; Fibroblasten-Wachstumsfaktor 7; Fibroblasten-Wachstumsfaktor 7 (Keratinozyten-Wachstumsfaktor); HBGF-7; Heparin-bindender Wachstumsfaktor 7; Keratinozyten-Wachstumsfaktor; Kgf |
| Assay-Bereich | 6 bis 1.500 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 6 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P36363. |
| Gensymbol | FGF7. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |