Learn More
Gibco™ Mouse FGF-9 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
450-30-1MG will be provided as 2 x 500 μg (450-30-500UG). Recombinant Murine FGF-9 is a 23.3 kDa protein containing 206 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P54130 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 14180 |
| Molekulargewicht | 23.3 kDa |
| Name | Mouse FGF-9 |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |