Learn More
Applied Biosystems™ Mouse GAPD (GAPDH) Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
Artikelnummer. 10289764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2500 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10289764 2500 reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10289764 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4352932E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Endogene Kontrolle für GAPD (GAPDH) (FAM™/MGB-Sonde, mit Primerbegrenzung), Maus
Die Applied Biosystems™ endogene Kontrolle für GAPD (GAPDH) (FAM™⁄MGB-Sonde, ohne Primerbegrenzung), Maus, ist als endogene Kontrolle vorgesehen. Sie ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer Assays zur Bestimmung der Genexpression. Die MGM-Sonde wird mit 6FAM™ Farbstoff markiert, und die Primer sind nicht begrenzt. Kann für Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und nicht inventarisierten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression, anwenderdefinierten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression und⁄oder benutzerdefinierte TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.
Assay-Details:
Gen-Symbol: Gapdh
RefSeq: NM_008084.2
Lage der Exon-Sonde: 3
Amplikongröße: 107
Entsprechende TaqMan Assay-ID: Mm99999915_g1
TaqMan™ Endogenous Controls
Unter Verwendung von TaqMan™ Endogenous Controls zur Ermittlung der Quantifizierung von Genexpression kann auf eine monatelange Assay-Konzipierung, Formulierung und Erprobung völlig verzichtet werden. Mit dieser praktischen Sammlung vorgefertigter Sonden- und Primer-Sets können Sie die Menge der Proben-RNA oder -DNA in einer Reaktion normalisieren.
Vollständige Lösung für quantitative Genexpression
Fällt es schwer zu entscheiden, welche Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? TaqMan™ Endogenous Controls erübrigt ein langwieriges Ausprobieren bei der Auswahl von Kontrollen für die meisten gängigen Gene bei Mensch, Maus, Ratte und Eukaryoten.
Einfache Handhabung
Alle Komponenten der TaqMan™ Endogenous Controls sind qualitätsgeprüft, in einem einzigen 20x-Gemisch formuliert und auf ihre Funktionalität überprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach TaqMan™ Universal PCR Master Mix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Daten zur Genexpression auf Instrumenten von Applied Biosystems, einschließlich Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR Systems sowie 7000 und 7700 Sequence Detection Systems, zu generieren.
Flexibles Angebot
Wir stellen jede endogene Kontrolle mithilfe unserer bewährten 5'-Nukleasechemie her. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
  • Eine mit FAM™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeweils 900 nM)
  • Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
  • Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TAMRA™ Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
    Die Wahl der richtigen endogenen Kontrolle
    Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen durch Korrigieren der Unterschiede in der in die PCR-Reaktionswells geladenen DNA-Menge normalisieren. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird. Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein. Achten Sie bei Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Steuerung größer ist als der des Ziels.
    Multiplex- und Singleplex-PCR im Vergleich
    Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem VIC™ Reporter-Farbstoff markierte Proben enthalten, sind Primer-begrenzt. Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist. Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem FAM™ Reporter-Farbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 20X
    Zugriffsnummer NM_008084.2
    Amplikongröße 107
    Inhalt und Lagerung Kontroll-Primer-Sondenset(s)
    Nachweisverfahren Primer-Sonde
    Format Tube
    PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
    Gensymbol GAPDH
    Marker oder Farbstoff FAM
    Produktlinie FAM, TaqMan
    Menge 2500 reactions
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Spezies Maus
    Ziel GAPDH
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
    Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen