Learn More
Invitrogen™ Mouse HSP27 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Mouse HSP27 quantitates mouse HSP27 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HSP27.
Als Reaktion auf schädliche Veränderungen in ihrer Umgebung erhöhen Zellen vieler Organismen die Expression einer Klasse von Proteinen, die als Hitzeschock- oder Stressproteine bezeichnet werden. HSPB1 (Hitzeschockprotein beta-1 oder HSP27) ist ein kleines Hitzeschockprotein, das als molekulares Chaperon fungiert und denaturierte Proteine in einem faltungsfähigen Zustand hält. Es spielt bei der Stressresistenz und Aktin-Organisation eine Rolle. Durch seine molekulare Chaperon-Aktivität reguliert HSP27 zahlreiche biologische Prozesse, darunter die Phosphorylierung und den axonalen Transport von Neurofilamentproteinen. Mutationen im Gen können zu Charcot-Marie-Tooth-Krankheit 2F und zu distaler erblicher Motorneuroneopathie 2B führen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 27 kDa; 28 kDa-Hitzeschockprotein; CMT2F; DKFZp586P1322; Epididymis-sekretorisches Protein Li 102; Östrogen-reguliertes 24 kDa Protein; Wachstumsbezogenes 25 kDa-Protein; Hitzeschock 25 kDa-Protein; Hitzeschock 27 kDa-Protein; Hitzeschock 27 kD-Protein 1; Hitzeschock 27 kDa-Protein 1; Hitzeschockprotein; Hitzeschockprotein 1; Hitzeschockprotein 27 kDa beta-1; Hitzeschockprotein B1; Hitzeschockprotein beta-1; Hitzeschockproteinfamilie B (kleines) Mitglied 1; Hitzeschockprotein, 25 kDa; HEL-S-102; HMN2B; HS; HS0.7607; HSP; HSP 25; HSP 27; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; p25; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-aktivierbares Protein 27; verkürztes hsp25 |
| Assay-Bereich | 0,12 bis 25 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,12 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P14602. |
| Gensymbol | HSPB1. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |