Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-IFN-alpha
Artikelnummer. 11861164
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11861164
Marke: Invitrogen™ 421201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Sandwich-ELISA-Kit
Testen Sie den Gehalt an IFN-a (Maus-Interferon-alpha) in Maus-Serum, -Plasma und -Gewebekulturmedien (Überständen) mit diesen Thermo Scientific™ ELISA-Kits für Maus-IFN-alpha (für Überstände).
Diese ELISA-Kits für Maus-IFN-alpha verwenden vorgetiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die genaue Messung von Interferon-alpha (IFN-α) in Proben bei 100 μl pro Well. Dieses IFN-α-Kit ist für die Verwendung mit Serum, Plasma und Gewebekulturmedien von Mäusen validiert. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Maus-Interferon-alpha (Maus-IFN-α, IFN-alpha)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Mikrotiterplatte
  • Messung: Absorption bei 450 nm
  • Assay-Bereich: 12.5 bis 400 pg/ml
  • Empfindlichkeit: Nicht festgelegt
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Gewebekulturmedien
  • Gesamte Assay-Zeit: 27.25 Stunden (über Nacht)
  • Probengröße: 100 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Maus IFN-β , IFN-γ; Human- oder Ratten-IFN-α
Enthält:Das vollständigen Kit enthält vorbeschichtete Antikörper-Mikrotiterplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards, Substrate und Stopplösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 12.5 bis 400 pg/ml
Beschreibung ELISA-Kit für Maus-IFN-alpha (Überstand)
Konjugat HRP
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Überstand
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit Maus IFN-ß, IFN-g; Human- oder Ratte-IFN-a
Ausreichend für 96-Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 111654, 15962, 15965, 242517
Gensymbol Ifna1
Interassay-VK < 8 %
Intraassay-VK < 8 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, je 1, Platten-Versiegelungsgeräte, je 4, Proben-Puffer, 50 ml, Stopp-Lösung, 15 ml, Waschlösung, Konzentrat, 50 ml, TMB Substratlösung, 15 ml, Standard für Maus IFN-alpha 10,000 pg/ml, 1 Fläschchen, Antikörperkonzentrat, 1 Fläschchen, Assay-Verdünnungsmittel, 15 ml, Konzentrat-Verdünnungsmittel, 15 ml
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorption bei 450 nm
Präzision Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 27.5 Std (über Nacht)