missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-beta ELISA Kit, R&D Systems™
Mouse IFN-beta ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Spezifikation
| Zielspezies | Mouse |
|---|---|
| Gen-ID (Entrez) | 15977 |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (100 μL), Serum (100 μL) |
| Assay-Empfindlichkeit: | 15.5pg/mL |
Beschreibung
The Mouse IFN-beta ELISA Kit quantifies mouse IFN-beta in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul).Spezifikation
| Mouse | |
| Cell Culture Supernatant, Serum | |
| 15.5pg/mL |
| 15977 | |
| Cell Culture Supernates (100 μL), Serum (100 μL) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts