Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-IFN-beta
Beschreibung
Der ELISA für Maus-Interferon-beta (Ms-IFNβ) quantifiziert Ms-IFNβ in Mauszellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms-IFNβ. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Maus-IFNβ misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P01575 |
| Assay-Bereich | 15.6 bis 1000 pg/ml |
| Beschreibung | Maus-IFN-beta ELISA-Kit |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Überstand |
| Spezifität | Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-a, IFN-g, IFN-k, IFN-ß, Rat IFN-a, IFN-g, IFN-ß, Maus IFN-a, IFN-g, Katzen IFN-a oder Schwein IFN-a |
| Ausreichend für | 96-Mikrotiterplatten-Wells |
| Zielspezies | Maus |
| Mehr anzeigen |