Learn More
Mouse IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18764388
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
25 mL
250 mL (2 x 125 mL)
50 mL (2 x 25 mL)
Packungsgröße:
125 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18764388 125 mL 125 Milliliter
18772848 25 mL 25 Milliliter
18740628 50 mL (2 x 25 mL) 50 Milliliter
18791488 250 mL (2 x 125 mL) 250 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 18764388
Marke: R&D Systems VC001125
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP Polymer
Verdünnung Immunohistochemistry
Zusammensetzung Supplied as a solution in PBS with preservative.
Gen-Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse IgG
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 125 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspezifität Detects heavy ( gamma ) chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin mouse serum proteins or serum proteins from bovine, horse, human, pig or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG