Learn More
Proteintech™ Maus IL-Beta ELISA-Kit
Artikelnummer. 16861596 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16861596 Maus 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16861596 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE1000396T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE10003 ist ein Festphasen-Sandwich-Enzymimmunoassay (Sandwich-ELISA). ELISA ). Das IL-1β ELISA Das Kit dient zum Nachweis und zur Quantifizierung des endogenen IL-1-Proteinspiegels.β Die
  • Der Assay erkennt Maus IL-1β. Ein für IL-1β spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das IL-1β -Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für IL-1β spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene IL-1β-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Interleukin-1 ist ein proinflammatorisches Zytokin mit mehreren biologischen Wirkungen. Die IL-1-Genfamilie kodiert drei Proteine: Il-1α, IL-1β und ihren natürlich vorkommenden Inhibitor IL-1RN. Interleukin 1β(IL-1β), das vor allem von Blutmonozyten und Gewebemakrophagen produziert wird, wird mit der Vermittlung sowohl akuter als auch chronischer Entzündungen in Verbindung gebracht.
  • Es ist bekannt, dass IL-1β an einer Vielzahl von zellulären Aktivitäten beteiligt ist, darunter Zellproliferation, Differenzierung und Apoptose. Il-1β entwickelt sich zu einem Schlüsselmediator für die Karzinogenese, der Interaktionen zwischen Wirt und Umgebung charakterisiert.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032387
Assay-Bereich 7,8 bis 500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 16176
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
UniProt-ID P10749
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse IL-1 beta ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine