missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-12 p70 DuoSet ELISA
Click to view available options
Verpackungsmenge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Mouse IL-12 p70 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-12 p70/IL-12A.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Menge | 1 Kit |
| Spezies | Mouse |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 39.10 to 2500 pg/mL |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16159 |
| Verpackungsmenge | 5 Platten |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur