missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-12 R beta 2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18722568
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18722568 100 μg 100 Mikrogramm
18759597 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18722568

Marke: R&D Systems MAB8650

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

IL-12 R beta 2 Monoclonal specifically detects IL-12 R beta 2 in Mouse samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-12 R beta 2
Anwendungen Blockade of Receptor-ligand Interaction
Klassifikation Monoclonal
Klon 918102
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Blockade of Receptor-ligand Interaction 30-180 ng/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P97378
Gen-Alias IL-12 receptor beta 2, IL-12 receptor subunit beta-2, IL12R beta 2, IL-12R subunit beta-2, IL12RB2, IL-12RB2, IL-12R-beta-2, interleukin 12 receptor, beta 2, interleukin-12 receptor beta-2 chain, interleukin-12 receptor subunit beta-2
Gensymbole Il12rb2
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-12 R beta 2 Met1-Asn637 Accession # P97378
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3595
Testspezifität Detects mouse IL-12 R beta 2 in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.