missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-13 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
IL-13 is an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells, and is involved in regulating inflammatory and immune responses. IL-13 down-regulates macrophage activity, thereby inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and is involved in allergen-induced asthma through mechanisms independent of IgE and eosinophils. IL-13 also regulates several stages of B cell maturation and differentiation, up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. Structurally, IL-13 closely resembles IL-3, IL-4, IL-5 and GM-CSF. The gene encoding IL-13, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with the IL-13 gene particularly close to IL4.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P20109 |
| Assay-Bereich | Lot-specific |
| Assay-Empfindlichkeit: | Lot-specific |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Colorimetric Microplate Reader |
| Gen-ID (Entrez) | 16163 |
| Gensymbol | Il13 |
| Kitinhalt | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Marker oder Farbstoff | HRP |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur