Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-13 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 12760160
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12760160 2 x 96 Tests 1 Stück
15561067 10 x 96 Tests 10 Stück
15541067 20 x 96 Tests 20 Stück
3 options
Artikelnummer. 12760160
Marke: Invitrogen™ 88713722
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an Maus-IL-13-Protein in Proben u.a. aus Serum und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-13 (IL-13) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Proteins IL-13.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IL-13 is an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells, and is involved in regulating inflammatory and immune responses. IL-13 down-regulates macrophage activity, thereby inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and is involved in allergen-induced asthma through mechanisms independent of IgE and eosinophils. IL-13 also regulates several stages of B cell maturation and differentiation, up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. Structurally, IL-13 closely resembles IL-3, IL-4, IL-5 and GM-CSF. The gene encoding IL-13, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with the IL-13 gene particularly close to IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P20109
Assay-Bereich 4-500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Inhalt und Lagerung Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
eBioscience ELISA/ ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias ALRH; ALRH antibody; BHR1; il 13; Il13; Il-13; IL-13; cytokine; ILN; Interleukin; interleukin 13; Interleukin13; interleukin-13; interleukin-13 precursor; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; NC30 antibody; P600; P600 antibody; T-cell activation protein P600ALRH; ALRH antibody; BHR1; il 13; Il13; Il-13; IL-13; cytokine; ILN; Interleukin; interleukin 13; Interleukin13; interleukin-13; interleukin-13 precursor; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; NC30 antibody; P600; P600 antibody; T-cell activation protein P600; IFG; IFI
Gen-ID (Entrez) 16163
Gensymbol IFG, IFI
Kitinhalt Capture-Antikörper:Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper:Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard:Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, HRP-conjugated antibody, Assay-Verdünnungsmittel:5x-konzentriert, Nachweisenzym:Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung:Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat:Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Mikrotiterplatte:Corning Costar 9018 (im Lieferumfang von Produkt-Kat.-Nrn. enthalten, die auf -22, -44, -76 und -86 enden), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Protein-Aliase IL-13, T-cell activation protein P600
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-13, IL13
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke