Learn More
Gibco™ Mouse IL-17E (IL-25) Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Murine IL-17E is a 35.0 kDa disulfide-linked homodimer of two 152-amino-acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q8VHH8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 140806 |
| Molekulargewicht | 35 kDa |
| Name | Mouse IL-17E (IL-25) |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |