missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse IL-17F Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems IC20571G-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-17F Monoclonal antibody specifically detects IL-17F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Spezifikation
| IL-17F | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| Cytokine ML-1, IL17F, IL-17Finterleukin-17F, interleukin 17F | |
| E. coli-derived recombinant mouse IL-17F, Ala21-Val153, Accession # Q7TNI7 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| 1058A | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
| Q7TNI7 | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 112744 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur