Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-18 Platinum ELISA Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit einem monoklonalen Antikörper gegen IL-18 der Maus beschichtet ist
- Biotin-konjugierter monoklonaler Anti-Maus-IL-18-Antikörper
- Streptavidin-HRP
- Maus IL-18 Standard lyophilisiert, 4ng/ml nach Rekonstitution
- Proben-Verdünnungsmedium
- Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
- Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1% Tween 20)
- Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
- Stopplösung (1M Phosphorsäure)
- Klebefolien
Der ELISA für Maus-Interleukin-18 (Maus-IL-18) quantifiziert Maus-IL-18 in Mausserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms IL-18.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IL-18 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P70380 |
| Assay-Bereich | 31.3 bis 2,000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 19,0 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 16173 |
| Mehr anzeigen |