missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-22 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021172
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
30021172 15 Platten 1 Set
30021076 5 Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021172 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY582

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse IL-22 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse IL-22 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-22.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp ELISA Development Kit
Menge 1 Kit
Spezies Mouse
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 31.20 to 2000 pg/mL
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 50929
Synonym Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18
Verpackungsmenge 15 Platten
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.