missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-22 DuoSet ELISA
Beschreibung
The Mouse IL-22 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-22.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Menge | 1 Kit |
| Spezies | Mouse |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 50929 |
| Synonym | Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18 |
| Verpackungsmenge | 15 Platten |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?