missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-22 R alpha 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7066028
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18750108 25 μg 25 Mikrogramm
18158750 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18750108

Marke: R&D Systems MAB4294SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

IL-22R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-22R alpha 1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-22R alpha 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 496504
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q80XZ4
Gen-Alias CRF2-9, CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R alpha 1, IL22R1, IL22RA1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, IL-TIF-R1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11
Gensymbole IL22RA1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-22 R alpha 1 Thr18-Ala228 Accession # Q80XZ4
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58985
Testspezifität Detects mouse IL-22 R alpha 1 in direct ELISAs and Western blots. Shows approximately 20% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-22 R and no cross-reactivity with rhIL-20 R alpha , rhIL-20 R beta , or recombinant mouse IL-22BP.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.