Learn More
Proteintech™ Maus-IL-4 ELISA Kit
Artikelnummer. 16831606 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16831606 Maus 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 16831606
Marke: Proteintech™ KE1001096T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE10010 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das Maus IL4 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung der Proteinkonzentrationen von endogenem Maus IL4.
  • Der Assay erkennt Maus IL4. Ein für Maus IL4 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das Maus-Protein IL4 in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Antikörper aus biotinyliertem, speziell für Maus IL4, hinzugefügt, um das erfasste Maus IL4-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Interleukin-4 (il-4), ein Mitglied der α-helikalen Zytokin-Familie, wird von aktivierten CD4+ T-Zellen, Basophilen und Mastzellen produziert.
  • Es fördert die Proliferation und Differenzierung von Antigen-präsentierenden Zellen. Il4 spielt auch eine zentrale Rolle beim Antikörper-Isotypwechsel und stimuliert die Produktion von IgE.
  • Dieses Zytokin wurde bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie dem Multiplen Myelom, Krebs, Psoriasis und Arthritis eingesetzt.
  • Il4 wird in großem Umfang zur Hemmung der schädlichen Wirkung von Th1 eingesetzt. Es kann das Wachstum von Epitheltumoren fördern, indem es eine erhöhte Proliferation und Überlebensrate vermittelt.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_067258
Assay-Bereich 7,8 bis 500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 16189
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P07750
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human Galectin-3 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine