Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15591027
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Enthält Azid
Artikelnummer. 15591027
Marke: Invitrogen™ 88706476
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält Azid
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
  • 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
  • Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substrat. 1x TMB-Lösung
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an Maus-IL-6-Protein in Proben u.a. aus Serum, Plasma, Zelllysaten und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-6 (IL-6) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Proteins IL-6.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Interleukin 6 (IL-6) ist ein multifunktionales 26 kD-Protein, das ursprünglich im Medium von RNA-stimulierten Fibroblastenzellen entdeckt wurde. IL-6 scheint direkt an den nach einer Infektion oder Zellverletzung auftretenden Reaktionen beteiligt zu sein und kann sich als genauso wichtig wie IL-1 und TNF-a für die Regulierung der Akutphasenreaktion erweisen. IL-6 wird Beobachtungen zufolge von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen und endothelialen Zellen erzeugt. IL-6 beeinflusst eine Vielzahl von Zellen, darunter myeloide Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. Außerdem scheint IL-6 bei der Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotenzielle hämatopoetische Vorläuferzellen. IL-6 spielt eine entscheidende Rolle bei der B-Zell-Differenzierung zu Plasmazellen und ist ein potenter Wachstumsfaktor für Plasmozytom und Myelom. IL-6 ist eine sehr nützliche Kulturergänzung zur Erzeugung einer hohen Anzahl von Antikörper-produzierenden Hybridomen. IL-6 wird hauptsächlich an Stellen mit akuter und chronischer Entzündung produziert und in das Serum abgesondert. Es induziert eine transkriptionelle Entzündungsreaktion durch den Interleukin-6-Rezeptor, alpha. Das Funktionieren von IL-6 ist an einer Vielzahl entzündungsassoziierter Krankheitszustände, darunter Diabetes mellitus und systemische juvenile rheumatoide Arthritis, beteiligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08505
Assay-Bereich 4 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate, Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16193
Gensymbol HP40, IL-9, P40
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar 9018 (im Lieferumfang der Produktnummern, die mit den Endungen -22; -76; -86 enden), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 20 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 100 μl; Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-6
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke