Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-IL-6, hohe Empfindlichkeit
Artikelnummer. 15572007
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 15572007
Marke: Invitrogen™ BMS603HS
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen Maus IL-6
  • Biotin-Konjugat monoklonaler Anti-Maus IL-6 Antikörper
  • Streptavidin-HRP
  • Maus IL-6-Standard gefriergetrocknet, 4ng/ml nach Rekonstitution
  • Probenverdünnungsmittel
  • Assaypuffer
  • Amplifikations-Verdünnungskonzentrat (2x)
  • Amplifikationsreagent I
  • Amplifikationsreagent II
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Klebefolien
High Sensitivity Sandwich ELISA-Kit
Dieses hochempfindliche ELISA für Maus-Interleukin-6 (HS IL-6) quantifiziert Maus-HS-IL-6 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Maus-HS-IL-6. Verfahrensprinzip Das Festphasen-, Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IL-6 misst die Menge des Zieles, das innerhalb eines Paares gematchter Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Ein spezieller Amplifikationsschritt ist erforderlich, um die hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin-6 (IL-6) ist ein multifunktionales 26 kD-Protein, das ursprünglich in Medium mit RNA-stimulierten Fibroblastenzellen entdeckt wurde. IL-6 scheint direkt an den Reaktionen beteiligt zu sein, die nach einer Infektion oder Zellverletzung auftreten, und kann sich als genauso wichtig wie IL-1 und TNF-alpha für die Regulierung der Akutphasen-Reaktion erweisen. IL-6 wird Beobachtungen zufolge von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen und Endothelzellen erzeugt. IL-6 beeinflusst eine Vielzahl von Zellen, darunter myeloische Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. Außerdem scheint IL-6 bei der Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotenzielle hämatopoetische Vorläuferzellen. IL-6 spielt eine entscheidende Rolle bei der B-Zell-Differenzierung zu Plasmazellen und ist ein potenter Wachstumsfaktor für Plasmozytom und Myelom. IL-6 ist eine sehr nützliche Kulturergänzung zur Erzeugung einer hohen Anzahl von Antikörper-produzierenden Hybridomen. IL-6 wird hauptsächlich an Stellen mit akuter und chronischer Entzündung produziert und in das Serum abgesondert. Es induziert eine transkriptionelle Entzündungsreaktion durch den Interleukin-6-Rezeptor-alpha. Das Funktionieren von IL-6 ist an einer Vielzahl entzündungsassoziierter Krankheitszustände, darunter Diabetes mellitus und systemische juvenile rheumatoide Arthritis, beteiligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08505
Assay-Bereich 1.56 bis 100 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,21 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16193
Gensymbol IL-6
Interassay-VK 10.2 %
Intraassay-VK 5.1 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Amplifikationsreagenz I, Amplifikationsreagenz II, Waschpuffer, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interferon-beta 2, B-Zell-stimulierender Faktor 2, HGF
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 18 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke