Learn More
Gibco™ Mouse IL-7R alpha/CD127 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P10168, P16872 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 16196, 16197 |
| Molekulargewicht | 51 kDa |
| Name | IL-7 |
| Menge | 500 μg |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/μg |
| Mehr anzeigen |