Learn More
R&D Systems™ Mouse INHBE (NP_032408.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18710917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18710917 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18710917 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85 €
    344.40 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 42.45 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen INHBE
Zugriffsnummer NP_032408.2
Gen-ID (Entrez) 83729
Gen-Alias activin, activin beta E, Activin beta-E chain, Inhibin Beta E, inhibin beta E chain, inhibin, beta E, MGC4638
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg