Learn More
Mouse kidney tissue lysate (14 days), 100 ug
Artikelnummer. 32157063 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
32157063 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32157063 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab7262100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse kidney cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: kidney
  • Form: Liquid
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot