Learn More
Invitrogen™ Mouse LAP/TGFb ProQuantum Immunoassay Kit
Artikelnummer. 17124303
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17124303
Marke: Invitrogen™ A46342
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
  • High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
  • Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
  • Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
  • No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
TGF beta-1 ist ein Polypeptidmitglied der transformierenden Beta-Superfamilie von Zytokinen, die fast überall im Gewebe gefunden werden. Transformierender Wachstumsfaktor (TGF)-b wird in der extrazellulären Matrix als latenter Komplex mit seiner Prodomäne gespeichert. Die Aktivierung von TGF-b1 erfordert die Bindung von aV-Integrin an eine RGD-Sequenz in der Prodomäne sowie eine Kraftauswirkung auf diesen Bereich, der in der extrazellulären Matrix durch latente TGF-b-bindende Proteine gehalten wird. Latente Formen sind Komplexe von TGF-beta, einem aminoterminalen Teil der TGF-beta-Vorläufersubstanzen, als TGF-LAP (TGF-latenzassoziiertes Peptid) bezeichnet, und eines spezifischen bindenden Proteins, das als LTBP bezeichnet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CED; DPD1; LAP; Latency-associated peptide; prepro-transforming growth factor beta-1; regulatory protein; TGFB; TGFB1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; transforming growth factor beta 1; transforming growth factor beta-1; Transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor, beta 1; transforming growth factor-beta 1
Assay-Bereich 0,032 bis 2500 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: < 0,03 ng/ml
Konjugat FAM™
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) qPCR-Instrumente
Gen-ID (Entrez) P04202.
Gensymbol TGFB1.
Kitinhalt Assay Dilution Buffer Antibody-Conjugate A Antibody-Conjugate B Antibody-Conjugate Dilution Buffer Standard Master Mix Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel LAP
Prüfzeit 30 min
Gesamte Assay-Zeit 2 Std.