Learn More
Proteintech™ Maus Leptin ELISA-Kit
Artikelnummer. 16891636 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16891636 Maus 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16891636 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE1004896T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE10048 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das Maus Leptin ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung der Proteinkonzentrationen von endogenem Maus Leptin.
  • Der Assay erkennt Maus Leptin. Ein für Maus Leptin spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das Maus Leptin-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Maus Leptin spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Maus Leptin-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Leptin ist ein aus Adipozyten abgeleitetes16 kDa-Hormon, das aufgrund seiner Rolle in der Regulierung der Energiebilanz Interesse auf dem Gebiet der Fettleibigkeitsforschung gewonnen hat.
  • Leptin, das proportional zur Fettspeicherung aus Fettgewebe abgesondert wird, wirkt im Hypothalamus, um das Fütterungsverhalten zu regulieren. Leptin spielt aufgrund seiner onkogener, mitogener, proinflammatorischer und proangiogener Aktionen eine Rolle bei der Tumorgenese, Tumorprogression und Metastasierung.
  • Mutationen in diesem Gen und/oder seinen regulatorischen Regionen führen zu schwerer Adipositas und morbider Fettleibigkeit mit Hypogonadismus. Leptin wurde auch mit der Entwicklung des Typ-2-Diabetes mellitus in Verbindung gebracht.
Spezifikation
Zugriffsnummer BC038162
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,4 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 16846
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P41160
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse Leptin ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine