missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse LIX (CXCL6) (92 aa) Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17871103
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17871103

Marke: Gibco™ 250175UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Murine LIX is a 9.8 kDa protein containing 92 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

CXCL6 is a chemotactic for neutrophil granulocytes. It signals through binding and activation of its receptors (CXCR1 and CXCR2). In addition to its chemotactic and angiogenic properties, it has strong antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria (90-fold-higher when compared to CXCL5 and CXCL7).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, Western Blot Control, Bioactivity
Zusammensetzung Protein with no preservative
Molekulargewicht 9.8 kDa
Name Mouse LIX (CXCL6) (92 aa)
Reinigungsverfahren Purified
Menge 5 μg
Quelle E. coli
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 5; chemokine (C-X-C motif) ligand 6; chemokine (C-X-C motif) ligand 6 (granulocyte chemotactic protein 2); chemokine alpha 3; CKA3; CKA-3; CXC; CXC chemokine LIX; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 5; C-X-C motif chemokine 6; C-X-C motif chemokine ligand 6; CXCL; Cxcl5; CXCL6; Cytokine LIX; GCP2; GCP-2; granulocyte chemotactic protein 2; Scyb5; SCYB6; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 6 (granulocyte chemotactic protein 2); Small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member b; small-inducible cytokine B5; Small-inducible cytokine B6; Small-inducible cytokine B6, N-processed variant 1; Small-inducible cytokine B6, N-processed variant 2; Small-inducible cytokine B6, N-processed variant 3
Gebräuchliche Bezeichnung CXCL6
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz APSSVIAATE LRCVCLTVTP KINPKLIANL EVIPAGPQCP TVEVIAKLKN QKEVCLDPEA PVIKKIIQKI LGSDKKKAKR NALAVERTAS VQ
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt