Learn More
Mouse Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
211.00 € - 537.00 €
Spezifikation
Antigen Lymphotoxin-alpha/TNF-beta
Klon 168717
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18728359
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB749-SP
25 μg
211.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18151311
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB749
500 μg
537.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Monoclonal specifically detects Lymphotoxin-alpha/TNF-beta in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta
Western Blot 1 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
LT, LTA, LT-alpha, Lymphotoxin alpha, lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1), Lymphotoxinalpha, tnfb, TNF-beta, TNFBlymphotoxin-alpha, TNFSF1, TNFSF1B, TNFSF1TNF-beta, tumor necrosis factor beta, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 1
LTA
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
168717
Western Blot
Unconjugated
Rat
Mouse
P09225
4049
E. coli-derived recombinant mouse Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Accession # P09225
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse Lymphotoxin-alpha/TNF-beta in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) TNF-beta , rhTNF-alpha , rmTNF-alpha , rrTNF-alpha , or rcrTNF-alpha is observed.