missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse M-CSF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 6.25 to 400 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.486 pg/mL |
| Spezifität | Natural and recombinant mouse M-CSF. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1435 |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim, MGC31930 |
| Ziel | Maus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur