Beschreibung
Recombinant Murine M-CSF is a 36.4 kDa homodimeric protein consisting of two 156 amino acid polypeptide subunits. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P07141 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity, Control, ELISA Standard, Western Blot Control |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 12977 |
| Molekulargewicht | 36.4 kDa |
| Name | Mouse M-CSF |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |