missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse MCP-5 (CCL12) Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17870153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17870153 5 μg 5 Mikrogramm
17860513 100 μg 100 Mikrogramm
17809952 1 mg 1 Milligramm
17811293 20 μg 20 Mikrogramm
17891383 250 μg 250 Mikrogramm
17890513 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17870153 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 250045UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Murine MCP-5 is a 9.3 kDa protein containing 82 amino acid residues including the four highly conserved cysteine residues present in the CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Chemotactic factor that attracts eosinophils, monocytes, and lymphocytes but not neutrophils. Potent monocyte active chemokine that signals through CCR2. Involved in allergic inflammation and the host response to pathogens and may play a pivotal role during early stages of allergic lung inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q62401
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 20293
Molekulargewicht 9.3 kDa
Name Mouse MCP-5 (CCL12)
Menge 5 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias C-C motif chemokine 12; Ccl12; chemokine (C-C motif) ligand 12; MCP-1-related chemokine; Mcp5; MCP-5; Monocyte chemoattractant protein 5; monocyte chemotactic protein 5; Scya12; small inducible cytokine A12; small-inducible cytokine A12
Gebräuchliche Bezeichnung MCP-5
Gensymbol Ccl12
Biologische Aktivität Determined by its ability to chemoattract human peripheral blood monocytes using a concentration range of 10.0-50.0 ng/ml
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz GPDAVSTPVT CCYNVVKQKI HVRKLKSYRR ITSSQCPREA VIFRTILDKE ICADPKEKWV KNSINHLDKT SQTFILEPSC LG
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.