Learn More
R&D Systems™ Mouse Meteorin (NP_598480.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18714417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18714417 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18714417 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 €
    289.80 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 17.20 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen Meteorin
Zugriffsnummer NP_598480.1
Gen-ID (Entrez) 79006
Gen-Alias C16orf23, c380A1.2, METRN
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Menge 10 μg