missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Monoclonal anti-HA (12CA5)-Cy5 Control Antibody, PEPperCHIP™

Artikelnummer. 16327748
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μL
Packungsgröße:
10 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16327748 10 μL 10 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16327748

Marke: PEPperPRINT PPC.038.002

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Anti-HA control antibody for optimal control of PEPerCHIP™ Peptide Microarrays.

  • Fluorescent label: Cy5 labeling for e.g. GenePix and Agilent Scanners
  • Volume: 10 μL at a stock concentration of 1 mg/mL
  • Recommended working dilution: 1:2000

Spezifikation

Antigen Influenza hematuglinin (HA)
Klassifikation Monoclonal
Klon 12CA5
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Cyanine5
Beschreibung Anti-HA positive control antibody for PEPperCHIP™ Peptide Microarrays
Verdünnung 1:2000
Zusammensetzung Liquid
Wirtsspezies Mouse
Menge 10 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Tube
Zielspezies Influenza virus
Inhalt und Lagerung 4°C for short term storage, -20°C for long term storage
Nachweisverfahren Microarray scanner
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.