missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems MAB4517-SP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Neutrophil Elastase/ELA2 | |
| Monoclonal | |
| LYOPH | |
| Western Blot 0.5 ug/mL | |
| Q3UP87 | |
| ELANE | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Neutrophil Elastase/ELA2 Met1-Arg260 Accession # Q3UP87 | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Detects mouse Neutrophil Elastase/ELA2 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 887105 | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2, ELA2granulocyte-derived elastase, ELANE, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, Leukocyte Elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 1991 | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG2a |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
For Research Use Only