Learn More
Mouse PD-L1/B7-H1 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 30306087
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30306087 100 μg 100 Mikrogramm
30306072 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30306087
Marke: R&D Systems MAB11630100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Multiplex Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PD-L1
Anwendungen Immunohistochemistry, Multiplex Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2096A
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 0.05-10 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 5 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-Zugriffsnummer Q9EP73
Gen-Alias Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Mouse myeloma cell line, NS0 derived mouse PD-L1/B7-H1, Phe19-His239, Accession # Q9EP73
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29126
Rekonstitution Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified