Learn More
R&D Systems™ Mouse Rae-1 epsilon/ULBP-4 (NP_937836.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | Rae-1 epsilon |
| Zugriffsnummer | NP_937836.1 |
| Konzentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 769 bp |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Menge | 10 μg |