missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat HGF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Mouse/Rat HGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat HGF in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (25 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 62.50 - 4000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 12.1pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Platelet-poor Plasma (EDTA), Serum, Tissue Homogenates |
| Spezifität | Natural and Recombinant HGF. Recombinant Mouse HGF single chain precursor cross-reacts 100% in this assay. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 15234 |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (25uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (10uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur