missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat TNF RII/TNFRSF1B Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Mouse/Rat TNF RII/TNFRSF1B Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat TNF RII/TNFRSF1B in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Mouse and Rat TNF RII |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 21938 |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur