Learn More
Mouse stomach normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Artikelnummer. 32152897 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
32152897 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32152897 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab292561mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse stomach normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: stomach normal
  • Form: Liquid
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot